Learn More
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf SmartBlock™ Artikelnummer.: 16393306
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf SmartBlock™
Artikelnummer. 16393306 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Adapter 25 ml für Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Click to view available options
Modell:
Adapter 25 ml für Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Artikelnummer. 16393306
Marke: Eppendorf™ 5365000109
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Set bestehend aus 4 Adaptern und Ausbauwerkzeug
  • Eppendorf SmartBlocks™ sind individuell sensorgesteuerte Heizblöcke, die präzise und gleichmäßige Temperaturen gewährleisten
  • Das Sortiment für 0.2 bis 50 ml-Röhrchen sowie Platten (MTP, DWP und PCR-Platten 96/384) ist kompatibel mit Eppendorf™ ThermoMixer C und Thermostat C und kann schnell und einfach geändert werden
  • Das optimierte Blockdesign sorgt für optimale Temperaturübertragung innerhalb Ihrer Probe und damit für hervorragende Ergebnisse
  • Die spezifische Kalibrierung von Eppendorf SmartBlock durch eine integrierte Sensortechnologie maximiert die Temperaturgenauigkeit und -homogenität
  • Jeder Eppendorf SmartBlock™ wird während der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und zu Dokumentationszwecken mit einem seriennummerspezifischen Zertifikat geliefert
  • Isolierte Thermoblöcke für ergonomische Bedienung – ohne dass Sie sich die Finger verbrennen (PhysioCare Konzept)
  • Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
  • Das optimierte Blockdesign gewährleistet eine maximale Temperaturübertragung auf die Probe
  • Die Eppendorf QuickRelease™ Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Blöcken – ohne Werkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zubehör, Adapter
Modell Adapter 25 ml für Eppendorf SmartBlock™ 50 ml
Geschwindigkeit 1,000 rpm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Eppendorf SmartBlock™ >