Learn More
Eppendorf™ X2 ADAPTERS FOR 50ML FALCON 8 PIEC
Marke: Eppendorf™ 5804728009
67.15 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Adapter | |
50 mL | |
8 |
Falcon | |
Konisch Falcon-Röhrchen als Nachbestellung | |
8 pro Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ X2 ADAPTERS FOR 50ML FALCON 8 PIEC > Gerät hält:8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur