Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanal-Mikropipetten
Mehrkanalpipette für die Verwendung mit Mikrotiterplatten. Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanalpipetten kombinieren Hightech-Materialien mit außergewöhnlicher Ergonomie für herausragende Leistung und Ergebnisse.
Marke:  Socorex™ 855.08.350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414072
  • 769.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Präzise Digitalanzeige jederzeit sichtbar.
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
  • Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem.
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
  • Die 360° -Drehung des volumetrischen Moduls ermöglicht die Auswahl der optimalen Arbeitsposition.
  • Einstellbarer Spitzenabwurf.
Spezifikation
Spezifikation
<±1.0 % -<±0.8 %
Autoklavierbar
Acura™ Handbuch 855
Acura™
40 bis 350 μl
1 Stück
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79 EWG (in vitro diagnostische Medizinprodukte).
Mikrotiterplatte
8
Mehrkanal-Mikropipette
<±0.6 % -<±0.3 %
36 Monate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanal-Mikropipetten > Volumen: 40 bis 350 μl