Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanal-Mikropipetten
Mehrkanalpipette für die Verwendung mit Mikrotiterplatten. Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanalpipetten kombinieren Hightech-Materialien mit außergewöhnlicher Ergonomie für herausragende Leistung und Ergebnisse.
Marke:  Socorex™ 855.12.200
635.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10307442
  • 890.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Intelligente und zuverlässige Volumeneinstellung.
  • Präzise Digitalanzeige jederzeit sichtbar.
  • Einstellbarer Spitzenabwerfer Justtip™ , passend für die meisten Spitzen.
  • Swift-Set-Anwender-Kalibrierungssystem.
  • Vibrations-, UV-Licht- und Autoklavierbeständigkeit.
  • Die 360° -Drehung des volumetrischen Moduls ermöglicht die Auswahl der optimalen Arbeitsposition.
  • Einstellbarer Spitzenabwurf.
Spezifikation
Spezifikation
<±0.9 % -<±0.7 %
Autoklavierbar
Mikrotiterplatte
12
Mehrkanal-Mikropipette
<±0.6 % -<±0.3 %
36 Monate
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79 EWG (in vitro diagnostische Medizinprodukte).
Gelb
Acura™ Handbuch 855
Acura™
20 bis 200 μl
1 Stück
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Manual 855 Mehrkanal-Mikropipetten > Volumen: 20 bis 200 μl