Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Mikropipetten-Starterset
Ergonomische elektronische Mehrkanal-Mikropipette – Erstpackung. Die Socorex™ Acura™ Elektro 956.12 Mikropipetten-Erstpackung umfasst Pipette, Ladestation, Schnellladegerät, Netzteil und Netzkabel, zusätzliche Akkus und Pipettenspitzenmuster.
Marke: Socorex™ 956.12.050E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Sequenzieller Spitzenabwurf
- Passt auch auf Einkanal-Volumenmodule.
Spezifikation
<±1.0 % -<±0.8 % | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
12 | |
Elektronische Mikropipette Kit | |
Rechts/Links-LCD | |
0,25μL | |
1 Stück | |
24 Monate |
4,8 V NiMH | |
Acura™ 956 | |
Acura™ | |
2,5 bis 50 μL | |
Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. | |
<1,0% - <0,4% | |
<1,5 Stunden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Mikropipetten-Starterset >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur