Learn More
Fisherbrand™ Active Niedriger Laborstuhl
Ergonomischer und vielseitiger Laborstuhl mit besonders hoher Lehne mit integrierter Lendenstütze.
Marke: Fisherbrand™ 9673-2000-521304
Beschreibung
- Hoher Sitzkomfort
- Weicher PU-Schaum, waschbar und extrem widerstandsfähig
- Der Stuhl verfügt über eine zusätzliche Beckenstütze
- Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit
- 10 Jahre Garantie
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
Spezifikation
Stuhl | |
440 bis 620 mm | |
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit nach DIN 68877 | |
Für Laborarbeiten an niedrigen Labortischen | |
Lehne, Sitz, Gasfeder, Gasfederdeckel, 5-Stern-Untergestell, Rollen | |
120 kg | |
10 Jahre | |
Weiche Rollen für harte Böden | |
Ja | |
Ja | |
Tischhöhe |
Schwarz | |
Höhenverstellbar durch Gasfeder | |
PU-Schaum | |
Aluminium, poliert | |
Höhenverstellung per Gasheber | |
Einstellbar von 440 bis 620 mm | |
13 kg | |
640 mm | |
Ja | |
Ja |
17726699_Fisherbrand Active Comfort Low Lab Chair_v1.0 (1).pdf
DateigrößeVersion: 349.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Active Niedriger Laborstuhl > Typ: Stuhl
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur