Learn More
Aktivator-Reagenz 0,25 M ETT in Acetonitril, Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™ Artikelnummer.: 16815431
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aktivator-Reagenz 0,25 M ETT in Acetonitril, Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16815431
Aktivator-Reagenz 0,25 M ETT in Acetonitril, 2500 ml
Click to view available options
:
Aktivator-Reagenz 0,25 M ETT in Acetonitril, 2500 ml
Artikelnummer. 16815431
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BR7212.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Reagenzienlösungsmittel für die DNA/RNA-Synthese
  • Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
  • Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
  • Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Activator reagent
pH 2.6
Schmelzpunkt −46°C
CAS 89797-68-2
Farbe Farblos
CAS Max. % 0.04
Siedepunkt 82°C
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aktivator-Reagenz 0,25 M ETT in Acetonitril, Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™ >