Learn More
Ansell Edmont™ P HNDSCH WORKGUARD 43-216 G10 G10
Strapazierfähiger Spezialhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen Schmelzspritzer.
Marke: Ansell Edmont™ 43216100
70.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Strapazierfähiger Handschuh
- Ideal für viele verschiedene Anwendungen, die einen Hitzeschutz erfordern.
- Für eine hervorragende Haltbarkeit und einen guten Schutz vor Schnitten, Einstichen und Schürfwunden.
- Zertifiziert als Handschuh der Kategorie III zum Schutz vor hohen Temperaturen und mit EN 407 Leistungsstufen 413X4X bewertet
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, einschließlich Schweißen, Bedienen von Maschinen und Arbeiten in Umgebungen mit der Gefahr von Hitze oder Schmelzspritzern
- Die Handfläche mit weichem Jersey-Innenfutter und das Baumwoll-Denim-Bündchen sorgen für Tragekomfort
- Der strapazierfähige Handschuh aus robustem Leder ist mit einer Handflächenverstärkung für zusätzliche Abriebfestigkeit ausgestattet
- Die Nähte sind aus Kevlar™ gefertigt und mit Rindsleder verstärkt, diese Konstruktion bietet einen hervorragenden mechanischen Schutz
- Haltbarkeit und mechanischer Schutz
Anwendungen:
- Schweißarbeiten
- Be- und Entladung bei Gefahr durch Hitze oder Schmelzspritzer
Spezifikation
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
Schwere Handschuhe | |
Gelb | |
Baumwolljersey | |
Hitze-, Schnitt-, Reiß- und Abriebfestigkeit |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
10 | |
Stulpe | |
72 Paar | |
43-216 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Edmont™ P HNDSCH WORKGUARD 43-216 G10 G10 > Größe: 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur