Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in. Artikelnummer.: 17865601
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in.
Artikelnummer. 17865601 Alle ansehen Ansell Produkte
12
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 17865601
Marke: Ansell RIG214B120
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
  • Die Elektroschutzhandschuhklasse 2 bietet Lichtbogenschutz Klasse 2 gemäß EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, Klasse 2
Farbe Schwarz
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektrisch isolierte Handschuhe
Größe 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Serie RIG214B.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 17000/25500
Name des Produkts
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in. >