Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1, Yellow, 14 in. Artikelnummer.: 17885591
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1, Yellow, 14 in.
Artikelnummer. 17885591 Alle ansehen Ansell Produkte
10
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 17885591
Marke: Ansell RIG114Y100
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 1
Farbe Gelb
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektrisch isolierte Handschuhe
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Serie RIG114Y.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 7500/11250
Name des Produkts
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1, Yellow, 14 in. >