Learn More
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisch isolierte Handschuhe
Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.
Marke: Ansell™ RIG0014Y070
60.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Elektrische Isolierhandschuhe bestehen aus Naturkautschuklatex und werden in einem firmeneigenen, umweltfreundlichen Tauchverfahren mit ultimativer Flexibilität und Fingerfertigkeit hergestellt.
- Die ergonomische Form der Handauflage und die nicht gespreizten Finger reduzieren die Ermüdung der Hände.
- Die großzügige ausgestellte Manschette bietet Platz zum Anziehen.
- Das glatte Design ermöglicht einfaches An- und Ausziehen.
- Zertifiziert für Säurebeständigkeit (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und sehr niedrige Temperaturen (Kategorie C).
- Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom von max. 1.000 V AC (DC max. 1.500)
Spezifikation
Klasse 0 | |
Gelb | |
7 | |
1000 V |
Industriell | |
Naturlatex-Gummi | |
Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen |