Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Erhält die Geschicklichkeit
- Die PVC-Beschichtung bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibler als Konkurrenzprodukte
- Warmer Handschuh, der hilft, Erfrierungen zu bekämpfen
- Branchenführende Kombination aus Komfort, Wärme und Fingerfertigkeit
- Lebensmittelzugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | PVC; Acryl; Nylon |
Zertifizierung/Konformität | EN388:2016/2231 B, EN511/12X |
Klassifikation | Kategorie III |
Beschichteter Bereich | Handflächenbeschichtung |
Stulpenmaterial | PVC; Acryl; Nylon |
Schnittstil | Newton |
Beschreibung | Hochpräziser Kaltwetterhandschuh mit flexiblem PVC-Dip. Handschuh bleibt bis zu –25 °C flexibel |
Coating Material | PVC |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | Stufe B |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur