Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 Artikelnummer.: 15803427
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Artikelnummer. 15803427 Alle ansehen Ansell Produkte
7
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 15803427
Marke: Ansell™ 97631070
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alles spüren, außer Kälte
  • Erhält die Geschicklichkeit
  • Die PVC-Beschichtung bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibler als Konkurrenzprodukte
  • Warmer Handschuh, der hilft, Erfrierungen zu bekämpfen
  • Branchenführende Kombination aus Komfort, Wärme und Fingerfertigkeit
  • Lebensmittelzugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite PVC; Acryl; Nylon
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/2231 B, EN511/12X
Klassifikation Kategorie III
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial PVC; Acryl; Nylon
Schnittstil Newton
Beschreibung Hochpräziser Kaltwetterhandschuh mit flexiblem PVC-Dip. Handschuh bleibt bis zu –25 °C flexibel
Coating Material PVC
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating Stufe B
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Handfläche getaucht
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Größe 7
Sterilität Unsteril
Modell ActivAmr 97-631, 97-631
Fingerhandschuh ganze Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Strickbund mit überkantigem Bindegewebe
Auskleidungsmaterial Nylon; Acryl
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart 1 Paar pro Beutel, 6 Paar pro Sammelbeutel; 6 Sammelbeutel pro Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Menge 36 Paar
Serie Serie ActivAmr
Reißfestigkeit 3
Abmessungen (L x B) 256 mm x 98 mm
Länge (angloamerikanisch) 256 mm
Breite (metrisch) 98 mm
Gewicht (metrisch) 45 g
Name des Produkts
Ansell™ ActivArmr™ 97-631 >