Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Der stark reflektierende Handrücken sorgt für Sicherheit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Der 13-Gauge-Strickträger bietet über den ganzen Tag einen angenehmen Tragekomfort
- Das atmungsaktive Material minimiert im Gegensatz zu Leder die Schweißbildung
- Das ergonomische Design passt sich an die natürliche Handform an, bietet eine gute Passform und reduziert das Ermüden der Hände
- Verbesserte Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Warnschutz-Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4X32B |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur