Learn More
Actin Gamma 1 Antibody (NH3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications
312.00 CHF - 559.00 CHF
Spezifikation
Antigen | F-Actin |
---|---|
Klon | NH3 |
Konzentration | 1.0 mg/mL |
Verdünnung | Western Blot 1:100-1:500, Flow Cytometry 1:10, ELISA 1:10, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18798043
|
Novus Biologicals
NB100-64792SS |
0.05 mg |
312.00 CHF
0.05 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18765613
|
Novus Biologicals
NB100-64792 |
0.25 mg |
559.00 CHF
0.25 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Actin Gamma 1 Monoclonal specifically detects Actin Gamma 1 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.Spezifikation
F-Actin | |
1.0 mg/mL | |
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
actin, cytoplasmic 2, DFNA26, ACT, ACTG, actin, gamma 1, BRWS2, DFNA20 | |
ACTG1 | |
IgM | |
IgM purified | |
Recognizes human Filamentous actin (F-actin). The binds to the N-terminal region of actin, but not to the extreme N-terminal 40 amino acids. In tissue sections the stains the cytoplasm of macrophages strongly, and gives granular, localized nuclear staining of all cell types. |
NH3 | |
Western Blot 1:100-1:500, Flow Cytometry 1:10, ELISA 1:10, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
P63261 | |
71 | |
Human monocytes and U937 cell line | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |