Learn More
Acrylnitril, ≥ 99 %, stab. Mit ca. 40 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324619
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acrylnitril, ≥ 99 %, stab. Mit ca. 40 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324619
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11324619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13058.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.064 g/mol
Acrylonitrile acts as a monomer used in the production of polyacrlonitrile plastics, adhesives and synthetic rubber. It is also used for the synthesis of copolymers such as styrene-acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene, acrylonitrile styrene acrylate. It is involved in the preparation of adiponitrile by dimerization, which finds application in polyamide synthesis. It acts as a precursor to acrylamide and acrylic acid. It is used as dienophile in Diels-Alder reactions. It acts as a chemical intermediate in the synthesis of antioxidants, active pharmaceutical ingredients, dyes, and surface-active agents. Further, it is utilized for the preparation of acrylic fibers, resins and nitrile rubbers. In addition to this, it serves as a fumigant for food commodities, flour milling, and bakery food processing equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylnitril dient als Monomer für die Herstellung von Kunststoffen, Klebstoffen und synthetischem Gummi aus Polyacrylnitril. Es wird auch für die Synthese von Copolymeren wie Styrol-Acrylnitril, Acrylnitril-Butadien-Styrol und Acrylnitril-Styrol-Acrylat verwendet. Es ist an der Herstellung von Adiponitril durch Dimerisierung beteiligt, das Anwendung in der Polyamidsynthese findet. Es dient als Vorstufe zu Acrylamid und Acrylsäure. Es wird als Dienophil in Diels-Alder-Reaktionen eingesetzt. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Antioxidantien, pharmazeutischen Wirkstoffen, Farbstoffen und oberflächenaktiven Wirkstoffen. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Acrylfasern, Harzen und Nitrilkautschuken verwendet. Darüber hinaus dient es als Räuchermittel für Lebensmittel und wird in Mehlmühlen und Geräten für die Verarbeitung von Backwaren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Isopropanol, Ethanol, Äther, Aceton, Wasser, Kohlenstofftetrachlorid, Ethylacetat, Toluol und Benzol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Laugen, Metallen, Brom, Peroxiden und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-13-1
Summenformel C3H3N
Molekulargewicht (g/mol) 53.064
MDL-Nummer MFCD00001927
InChI-Schlüssel NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC-Name Prop-2-Enenitril
SMILES C=CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylonitrile
Namenshinweis stabilized with ≈40ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.806
Siedepunkt 77°C to 78°C
Flammpunkt 0°C (32°F)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Geruch Pungent
Strukturformel CH2=CHCN
Brechungsindex 1.391
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1093
Beilstein 605310
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,131
Löslichkeitsinformationen Miscible with isopropanol,ethanol,ether,acetone,water,carbon tetrachloride,ethyl acetate,toluene and benzene.
Formelmasse 53.06
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Acrylnitril, ≥ 99 %, stab. Mit ca. 40 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals >