Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Acryl für Spritzen
Halten Sie Ersatzartikel für Labor und Büro einfach zugänglich. Fisherbrand™ Acryl-Dispensierbehälter verfügen über große Öffnungen mit Klappdeckeln für einfaches Befüllen und Dispensieren. Die robusten durchsichtigen Behälter erleichtern die Überwachung des Lagerbestands.
Marke:  Fisherbrand™ HS23401F
69.20 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11764834
  • 79.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
  • Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
  • Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
  • Klappdeckelabdeckung für eine sichere und staubfreie Aufbewahrung
  • Mit rutschfesten Gummifüßen
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbox
Transparent
180 mm
184 mm
Acryl
1/Packung
194 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Acryl für Spritzen > Tiefe: 194 mm; Abmessungen: B 184 x H 232 mm