Learn More
Fisherbrand™ MANUAL PIPET RACK
GREENER_CHOICE
Zur sicheren und ordentlichen Vorhaltung von 0.1 bis 50 ml-Pipetten oder Dosen in Griffweite. Im Fisherbrand™ Pipettengestell lassen sich Kunststoff- und Glaspipetten ordentlich und von allen Seiten sichtbar aufbewahren.
Marke:  Fisherbrand™ HS20611
128.06 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11703926
  • 173.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vier angewinkelte Regalabteile
  • Schwer belastbares Acryl bietet eine glasklare Sicht aus jedem Winkel
  • Abmessungen: 291 x 88 x 401 mm
Spezifikation
Spezifikation
Pipettengestell
1
4 Tiers
291 mm
88 mm
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Unsteril
11.5 in.
401 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ MANUAL PIPET RACK > Farbe: Durchsichtig