Learn More
Heathrow Scientific™ Spender für Petrischalen aus Acryl
GREENER_CHOICE
Mit zwei separaten Trennfächern für 30 Petrischalen. Der Heathrow Scientific™ Petrischalenhalter kann an einer Wand montiert oder für einfachen Zugriff sicher auf einer Arbeitsfläche platziert werden.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS23452
72.40 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11384145
  • 83.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus robustem Acryl
  • Fasst bis zu 30 x 100-mm-Schalen in zwei leicht zugänglichen Trennfächern
  • Tisch- oder Wandmontage (Schrauben im Lieferumfang enthalten)
  • Maße 222 x 107 x 236 mm
Spezifikation
Spezifikation
Schrauben zur Befestigung
2 Trennelemente
Durchsichtig
Acryl
Rechteckig
Unsteril
222 x 107 x 236 mm
8.7 in.
4,2 in.
9.3 in.
Petri Dish Holder
Nicht autoklavierbar
Petrischalen (30 x 100 mm)
1
No
Schrauben im Lieferumfang enthalten
22.2 cm
10.7 cm
23.6 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Spender für Petrischalen aus Acryl > Acrylic Petri Dish Dispenser; Holds: Petri Dishes (30 x 100 mm)