Learn More
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Box
2 Boxen
3 Boxen
Abmessungen (T x B x H) innen:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Description
- Durchsichtige Halter aus Acryl mit einem Polyesterschaumeinsatz für den sicheren Halt unterschiedlicher Handschuhspendergrößen – einfaches Herausnehmen der Handschuhe durch eine genaue Passform
- Alle Halter sind mit den Spendern der meisten großen Herstellern kompatibel
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spécification
Spécification
Produkttyp | Halter für 3 Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Durchsichtig |
Tiefe (metrisch) | 110 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 110 x 295 x 385 mm |
Breite (metrisch) | 295 mm |
Höhe (metrisch) | 260 mm |
Material | Acryl |
Fassungsvermögen | 3 Boxen |
Enthält | Wandbefestigungsschraube |
Menge | Je 1 |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu