Learn More
Key Instruments™ Luftstrommesser aus Acryl
Präzisionsgefertigte Standarddurchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten oder Gase. Der Key Instruments™ Flo-Rite™ Luftstrommesser aus Acryl aus Acryl verfügt über Skalen zum direkten Ablesen für Wasser oder Luft und ist mit metrischer oder englischer Skala erhältlich.
96.18 CHF - 306.00 CHF
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Float Material Luft
Nenndruck 100 psi
Material der Innenteile Acryl
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11988014
Unterlagen ansehen
Key Instruments™
FR2A12BVBN
102 mm 0.04 bis 0.5 l/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11927425
Unterlagen ansehen
Key Instruments™
FR2A13BNBN
102 mm 0.1 bis 1 l/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11994968
Unterlagen ansehen
Key Instruments™
FR2A13BVBN
102 mm 1 l/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11959718
Unterlagen ansehen
Key Instruments™
FR2A14BVBN
102 mm 5 l/min
194.32 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11968034
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Key Instruments™
FR4A41BVBN
165 mm 1 bis 10 l/min
306.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11948044
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Key Instruments™
FR4A70BVBN
165 mm 30 bis 280 l/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
MERKMALE
  • Einfach abzulesende englische oder metrische Einheiten
  • Skalen für Wasser im Bereich von 4 cc/min bis 20 gal/min
  • Luft im Bereich von 40 cc/min bis 4000 l/min
  • Messingeinsatz mit Gewinde für schnelle Installation
  • Leichte Demontage und Montage zu Wartungszwecken
  • Robuste, einteilige klare Konstruktion aus Acryl
  • Robuster, leicht ablesbarer Schwimmer in höchster Qualität
ANWENDUNGEN
  • Luftprobenahmegeräte für Aquakulturen
  • Entsalzungsanlagen
  • Systeme zur Analyse medizinischer Gase
  • Fotoverarbeitungsgeräte
  • Systeme für Wasseraufbereitung und -verteilung
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussmesser
100 psi
± 0.5 %
Buna-N
Ja
Luft
Acryl
50, 100 oder 127 mm
65 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Key Instruments™ Luftstrommesser aus Acryl