Learn More
Acrylsäure, 98%, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163890
Zum Warenkorb hinzufügen
Acrylsäure, 98%, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163890 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10163890
Marke: Thermo Scientific 164250010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-10-7, 150-76-5
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00004367
InChI-Schlüssel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
SMILES C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98
Schmelzpunkt 13,0 °C
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 139.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2H
Brechungsindex 1.4192 to 1.4212
Menge 1 L
Beilstein 02, 397
Merck Index 15, 121
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
Stabilisator 180 to 220ppm MEHQ
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number164250010,164250100,164252500,164250025
ChargennummerA0464678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number164250010,164250100,164252500,164250025
ChargennummerA0459748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number164250010,164250100,164252500,164250025
ChargennummerA0452743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number164250010,164250100,164252500,164250025
ChargennummerA0452744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number164250010,164250100,164252500,164250025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylic acid, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acrylsäure, 98%, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >