Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 37.5:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid (CAS-Nr. 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1) ist eine wasserlösliche Verbindung, die durch Vernetzung von Polyacrylamidgelen herstellt wird und in der Chromatographie sowie der Elektrophoresetrennung von Nukleinsäuren und Proteinen weit verbreitet sind.
56.68 CHF - 100.24 CHF
Spezifikation
Extinktion | (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Acrylsäure | 0.001% max. |
CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10113011
|
Thermo Scientific Chemicals
330221000 |
100 mL |
56.68 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10397511
|
Thermo Scientific Chemicals
330225000 |
500 mL |
100.24 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die BiochemieSpezifikation
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm | |
Flüssigkeit | |
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 | |
61.0 | |
Farblos | |
C3H5NO | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
Prop-2-enamid | |
6579 | |
Biochemie |
Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 | |
0.001% max. | |
59.0 | |
3μS/cm Max. | |
Glasflasche | |
MFCD00008032 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause genetic defects. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Harmful in contact with skin. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wear eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Use personal protective equipment as required. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Gefahr
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide, Methylene diacrylamide