Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für die Säulenchromatographie, 0,060 bis 0,200 mm, 60Å
Für die Säulenchromatographie.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240370050
435.37 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 kg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 |
Spezifikation
Kunststoff-Fass | |
Kieselgel | |
Säulenchromatographie |
5 kg | |
Kieselgel | |
7631-86-9 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0473469 | Analysenzertifikat | 19/06/2025 | 240370050,240370300 |
A0466634 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 240370050,240370300 |
A0459322 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 240370050,240370300 |
A0452105 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 240370050,240370300 |
A0411572 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 240370050,240370010,240370300 |