Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glasperlen, 500 bis 750 um
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 397641000
69.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10653015
  • 69.85 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
100 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number397640250,397641000,397645000
ChargennummerA0472021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number397640250,397641000,397645000
ChargennummerA0463208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number397640250,397641000,397645000
ChargennummerA0458519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number397640250,397641000,397645000
ChargennummerA0450372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number397640250,397641000,397645000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glasperlen, 500 bis 750 um > 100g; Glasflasche