Learn More
Cytiva AcroPak™ 300 Kapsel mit PTFE-Membran
Die AcroPak 300 Kapsel bietet eine breite chemische Kompatibilität mit PTFE-Membran und Polypropylengehäuse.
371.77 CHF - 8330.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PTFE |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 280 cm2 |
Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17114221
|
Cytiva
12082 |
3/Packung |
371.77 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17124221
|
Cytiva
12085 |
100/Packung |
8330.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lüftungsanwendungen mit hoher Luftdurchflussrate
- Bietet eine breite chemische Kompatibilität mit PTFE-Membran und Polypropylengehäuse; auf 100 % Integrität getestet für ein hohes Maß an Sicherheit
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PTFE | |
Unsteril | |
Gestufter Schlauchanschluss |
0,2 μm | |
280 cm2 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.