Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
Marke: Cytiva 12093
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
1/4 Zoll MNPT-Einlass, abgestufter Schlauchanschluss, Auslass |
0,8/0,2 μm | |
200 cm2 | |
3/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ Membran > 1/4 Zoll MNPT-Einlass, abgestufter Schlauchanschluss, Auslass
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur