Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
239.00 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 1000 cm2 |
Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17114251
|
Cytiva
12992 |
0,8/0,2 μm |
239.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17134251
|
Cytiva
12994 |
0,8/0,45 μm |
239.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17154251
|
Cytiva
12996 |
0,2/0,2 μm |
250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17174251
|
Cytiva
12999 |
0,1/0,1 μm |
290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
- Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
- Gammabestrahlt
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
1000 cm2 | |
Je 1 |
Steril | |
Gestufter Schlauchanschluss |