Learn More
Cytiva Acro™ 37 TF Belüftungsvorrichtung mit PTFE-Membran
Einweg-Mehrzweckfilter für die Entlüftung kleiner Volumen, Lösungsmittel und Gasfiltration.
348.00 CHF - 2035.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PTFE |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 7,5 cm2 |
Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17104321
|
Cytiva
4464 |
24/Pk. |
348.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17114321
|
Cytiva
4465 |
200/Pk. |
2035.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- PTFE-Membran und Polypropylengehäuse haben eine breite chemische Kompatibilität.
- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
Spezifikation
PTFE | |
Unsteril | |
37 mm |
0,2 μm | |
7,5 cm2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Acro™ 37 TF Belüftungsvorrichtung mit PTFE-Membran