Learn More
Micronova™ Acme thread adapter, female, controlled environmen
Die zwei Versionen von ACME-Adaptern aus Edelstahl ermöglichen das Verbinden der Gewindebürste und der Moppadapter mit Quick Disconnect-Stielen der SSU-Serie (SSA-3) oder den Anschluss von Quick Disconnect-Moppadaptern an Gewindestiele (SSA-2).
55.25 CHF - 58.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewindesteckverbinder für Stiele, QD-Moppadapter und -Geräte
Material Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12847033
Unterlagen ansehen
Micronova™
SSA-2
8 in.
55.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12857033
Unterlagen ansehen
Micronova™
SSA-3
5,75 in.
58.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova ACME-Gewindeadapter dienen als Verbindung zwischen verschiedenen Micronova Adaptern und entweder Gewinde- oder Schnelltrennstielen. Die SSA-2-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Quick Disconnect Moppadaptern und Reinigungsgeräten mit Gewindestielen, wie z. B. Stiele der STA-Serie. Die SSA-3-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Gewindebürsten und Moppadaptern wie z. B. der QPSL-Serie mit den Schnelltrennstielen aus Edelstahl der SSU-Serie.
  • ACME-Gewindeadapter
  • Edelstahl mit Polyketonanschlüssen
  • Zum Verbinden verschiedener Adapter mit Gewinde- oder Schnelltrennstielen
  • SSA-2 verbindet Gewindestiele mit QD-Mopp- und Geräteadaptern
  • SSA-3 verbindet Gewindemopp- und Bürstenadapter mit QD-SSU-Stielen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Autoklavierbar
Gewindesteckverbinder für Stiele, QD-Moppadapter und -Geräte
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Acme thread adapter, female, controlled environmen