Learn More
Epredia™ Shandon™ Säurefeste Biopsiebeutel
Reduzieren Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Epredia™ Shandon™ Biopsiebeuteln.
255.00 CHF - 499.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Menge/Beutel |
---|---|
Material | Nylon, säurebeständig |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12667946
|
Epredia™
6774050 |
Mittel |
255.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12677946
|
Epredia™
6774051 |
S |
392.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12687946
|
Epredia™
6774052 |
L |
499.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Reduzieren Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsiebeuteln. Diese Biopsiebeutel bieten alle Vorteile regulärer Biopsiebeutel aus Nylon plus Säurebeständigkeit zur Verwendung bei der Entkalkung.
- Ermöglicht ungehinderte Flüssigkeitsbewegung um das Gewebe
- Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
- Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
- Kleine Biopsiebeutel 1.2 × 1.7 Zoll (31×43 mm)
- Mittlere Biopsiebeutel 1.8×2.6 Zoll (45×65 mm)
- Große Biopsiebeutel 3×3.5 Zoll (75×85 mm)
Spezifikation
Menge/Beutel | |
Nylon, säurebeständig | |
Weiß |