Learn More
Epredia™ Shandon™ Säurefeste Biopsiebeutel
Reduzieren Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Epredia™ Shandon™ Biopsiebeuteln.
Marke: Epredia™ 6774050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reduzieren Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Thermo Scientific™ Shandon™ Biopsiebeuteln. Diese Biopsiebeutel bieten alle Vorteile regulärer Biopsiebeutel aus Nylon plus Säurebeständigkeit zur Verwendung bei der Entkalkung.
- Ermöglicht ungehinderte Flüssigkeitsbewegung um das Gewebe
- Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
- Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
- Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
- Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
- Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
Spezifikation
Menge/Beutel | |
Weiß | |
65 mm | |
2,6 in. |
Nylon, säurebeständig | |
45 mm | |
1,8 in. | |
Mittel |