Learn More
Acetylen-PEG4-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15406979
Acetylen-PEG4-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406979
25 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 15406979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65577.MB
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Acetylen-Biotin-Konjugat mit PEG-Spacer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1262681-31-1
Summenformel C21H35N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 457.59
MDL-Nummer MFCD22380755
InChI-Schlüssel SKMJWNZZFUDLKQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin-peg4-alkyne, acetylene-peg4-biotin conjugate
PubChem CID 75409985
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylene-PEG4-biotin conjugate
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Formelmasse 457.59
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetylen-PEG4-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™ >