Learn More
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10576933
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10576933 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 10576933
Marke: Thermo Scientific Acros 400180500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2260-50-6
Summenformel C7H16INO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.11
MDL-Nummer MFCD00011815
InChI-Schlüssel SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75271
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine iodide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 164.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible.
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
Formelmasse 273.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number400180500,400180100
ChargennummerA0472329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number400180500,400180100
ChargennummerA0463747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number400180500,400180100
ChargennummerA0461983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number400180500,400180100
ChargennummerA0461982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number400180500,400180100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetylcholiniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >