Learn More
Acetylchlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetyl chloride |
Schmelzpunkt | °C to 112°C |
Dichte | 1.104 |
Siedepunkt | 50°C to 52°C |
Flammpunkt | 4°C (39°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≈99% |
Brechungsindex | 1.389 |
Menge | 50 mL |
Beilstein | 605303 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q30L021 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
M06L018 | Analysenzertifikat | 09/01/2025 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
W12K022 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
U05K052 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
T08K053 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
Sicherheit und Handhabung
- Acetyl chloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetyl chloride