Learn More
Acetylchlorid, 1M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
61.70 CHF - 416.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetyl chloride |
---|---|
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 1M solution in dichloromethane |
CAS | 75-36-5, 75-09-2 |
CAS Min. % | 5.44, 93.36 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10676744
|
Thermo Scientific Acros
387741000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
61.70 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10360534
|
Thermo Scientific
387748000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
416.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Acetyl chloride | |
1M solution in dichloromethane | |
5.44, 93.36 | |
C2H3ClO | |
MFCD00000719 | |
1.3000g/mL | |
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662 | |
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N | |
Acetylchlorid | |
6367 | |
78.5 | |
Flüssig |
Farblos | |
75-36-5, 75-09-2 | |
6.64, 94.57 | |
CH3COCl | |
0.9 to 1.1M | |
15, 80 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CC(Cl)=O | |
78.50 | |
CHEBI:37580 | |
1.3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere AugenschädenKann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.Reagiert heftig mit Wasser.Wirkt ätzend auf die Atemwege.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Gefahr
- Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.