Learn More
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10205970
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10205970
Marke: Thermo Scientific Acros 159405000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-96-7
Summenformel C2H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 122.95
MDL-Nummer MFCD00000114
InChI-Schlüssel FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC-Name Acetylbromid
SMILES CC(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -96°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6600g/mL
Siedepunkt 75°C to 77°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COBr
Brechungsindex 1.4485 to 1.4505
Menge 500 mL
Beilstein 02, 174
Fieser 06,9; 13,208
Merck Index 15, 77
Relative Dichte 1.66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol and acetone,soluble in ether,chloroform and benzene
Formelmasse 122.95
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >