Learn More
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474104
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474104
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474104
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12485.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.949 g/mol
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylbromid wird als Acetylierungsmittel bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es kommt auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe zum Einsatz. Darüber hinaus reagiert es mit Alkoholen und Aminen, wobei im Ergebnis der Reaktion Acetatester und Acetamide entstehen. Darüber hinaus ist es am synthetischen Prozess des Anti-HIV-Wirkstoffs beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Chloroform, Benzol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-96-7
Summenformel C2H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 122.949
MDL-Nummer MFCD00000114
InChI-Schlüssel FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC-Name Acetylbromid
SMILES CC(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl Bromide
Schmelzpunkt °C to 96°C
Dichte 1.660
Siedepunkt 75°C to 77°C
Flammpunkt >75°C (167°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Strukturformel CH3COBr
Brechungsindex 1.45
Menge 100 g
UN-Nummer UN1716
Beilstein 1697546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,82
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone.
Formelmasse 122.95
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0425539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 ArtikelnummerA12485.22,A12485.14,A12485.36
Chargennummer10243591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 ArtikelnummerA12485.22,A12485.14,A12485.36
Chargennummer10215147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12485.22,A12485.14,A12485.36
Chargennummer10236682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12485.22,A12485.14,A12485.36
Chargennummer10236567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12485.22,A12485.14,A12485.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetyl bromide
Name des Produkts
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >