Learn More
Acetophenon, 98 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
34.55 CHF - 347.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 98-86-2 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00008724 |
InChI-Schlüssel | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol |
PubChem CID | 7410 |
ChEBI | CHEBI:27632 |
IUPAC-Name | 1-Phenylethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10142940
|
Thermo Scientific Acros
102410050 |
5 mL | Glasflasche |
34.55 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10715361
|
Thermo Scientific Acros
102412500 |
250 mL | Glasflasche |
59.25 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10080540
|
Thermo Scientific Acros
102410010 |
1 L | Glasflasche |
63.05 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10326070
|
Thermo Scientific Acros
102410025 |
2.5 L | Glasflasche |
130.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10433825
|
Thermo Scientific Acros
102410100 |
10 L | Plastikeimer |
347.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
98-86-2 | |
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | |
7410 | |
1-Phenylethanon |
MFCD00008724 | |
acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol | |
CHEBI:27632 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Acetophenone | |
97.5 | |
19.6°C | |
1.0280g/mL | |
77°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5COCH3 | |
MFCD00008724 | |
04,5 | |
1.028 | |
Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
120.15 | |
CHEBI:27632 | |
120.15 | |
Rein |
98-86-2 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
202.0°C | |
Echt | |
C8H8O | |
1.5315 to 1.5340 | |
07, IV, 619 | |
15, 71 | |
acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol | |
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylethanon | |
7410 | |
1.8 mPa.s (20°C) | |
98% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 202-708-7
- Acetophenone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.