Learn More
Acetonitril, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Klarglasflasche aus Borosilikatglas
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Acetonitril, C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, Cyanure de Methyl, Methancarbonitril, Cyanomethan, Acetonitril, MeCN, Methan, Cyano, Methylcyanid, Ethannitril, Methylkyanid, Ethylnitril, 1 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Schmelzpunkt | -46 °C |
Extinktion | ≤0.005 AU at 235nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤1.00 AU at 190nm |
CAS | 75-05-8 |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.781 g/cm3 |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | −40°C (-40°F) |
Verpackung | Klarglasflasche aus Borosilikatglas |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, UHPLC-MS, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur