Learn More
Acetonitril, für die UHPLC-Gradientenanalyse
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
- Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
- Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
- Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0,1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
- Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Schmelzpunkt | -46 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 97 mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36 cp at 20°C |
Formelmasse | 41.05 g/mol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528445 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | A/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z |
2528277 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | A/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z |
2527366 | Analysenzertifikat | 20/02/2025 | A/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z |
2527376 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | A/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z |
2527145 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | A/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, für die UHPLC-Gradientenanalyse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur