Learn More
Acetonitril, für die UHPLC-Gradientenanalyse Artikelnummer.: 11317080
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, für die UHPLC-Gradientenanalyse
Artikelnummer. 11317080 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 11317080
Marke: Fisher Chemical A/0650/PB15
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
  • Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
  • Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
  • Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
  • Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0.1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
  • Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Menge 1 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 97 mbar at 20°C
Viskosität 0.36 cp at 20°C
Formelmasse 41.05 g/mol
Güte UHPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Chargennummer2528277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Chargennummer2527366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Chargennummer2527376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Chargennummer2527145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, für die UHPLC-Gradientenanalyse >