Learn More
Acetonitril, R CHROMASOLV™, für Flüssigchromatographie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für GC-Headspace-Anwendungen
- Erfüllt die USP-, Ph. Eur.- und ICH-Anforderungen
- Für GC Headspace-Anwendung getestet
- Verpackt unter Inertgas für längere Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -48°C (Literatur) |
Namenshinweis | R CHROMASOLV™, für die Flüssigkeitschromatographie, ≥99,8% (GC) |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25 °C(lit.) |
Siedepunkt | 81,6°C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 6°C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CN |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, R CHROMASOLV™, für Flüssigchromatographie, ≥99.8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur