Learn More
Acetonitril, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15611400
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15611400
2 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Artikelnummer. 15611400
Marke: Honeywell-Chromasolv 142612L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, getestet für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer 1648
Beilstein 741857
Löslichkeitsinformationen Vollständig löslich in Wasser
Formelmasse 41,05g/mol
Güte LC-MS Ultra CHROMASOLV™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ >