Learn More
Acetonitril, HPLC-Gradienten-Güteklasse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
253.80 CHF - 452.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Summenformel | C2H3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC-Name | Acetonitril |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13158513
|
Thermo Scientific Acros
325730010 |
1 L | Glasflasche |
253.80 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10217050
|
Thermo Scientific Acros
325730025 |
2.5 L | Glasflasche |
452.25 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
Acetonitril |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spezifikation
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
81.0°C to 82.0°C | |
1.3430 to 1.3450 | |
0.781 | |
CH3CN | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
Acetonitril | |
6342 | |
41.05 | |
HPLC-Gradient |
-46.0°C | |
0.7810g/mL | |
2°C | |
99.9% | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
02,13; 12,450; 13,156; 15,1 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.