Learn More
Acetonitril, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10181460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 L, Aluminiumkanister
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:38472, Farblos, 41,05 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat, -83,5 °C, 1878, 41.053, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 6342, CC#N, 1,42, 103 mbar bei 20 °C, 0,45 cp bei 20 °C
Spezifikation
Schmelzpunkt -46 °C
Farbe Farblos
Menge 5 L
Verpackung Aluminiumkanister
Dampfdruck 97 mbar at 20°C
Viskosität 0.36 cp at 20°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Chargennummer2538356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Chargennummer2538355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Chargennummer2537430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Chargennummer2537429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, für HPLC, Fisher Chemical™ >