Learn More
Acetonitril, Fern-UV-Gradientenklasse, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Glas
Beschreibung
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
- Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
- Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
- Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
- Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
- Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
- Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -46°C |
Extinktion | Max. 0,10 bei 200 nm, Max. 0,05 bei 210 nm, Max. 0,03 bei 220 nm, Max. 0,01 bei 254/280 nm, Max. 0,01 bei 350/400 nm |
Farbe | Farblos |
CAS | 75-05-8 |
Dichte | 0,7822 g/cm3 bei 20°C |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2,5 l |
Explosionsgrenze | 4,4 - 16 Vol % |
Flammpunkt | 5°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitril
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, Fern-UV-Gradientenklasse, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur