Learn More
Acetonitril, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
116.00 CHF - 850.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10080000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0620/PB08
500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche
116.00 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10640131
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0620/PB17
2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
244.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10385020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0620/21
5 L HDPE-Flasche
340.00 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10090000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
A/0620/25
25 L Metallbehälter
850.00 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical