Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10348840
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10348840
10 x 0,75 ml, Ampulle
Click to view available options
Menge:
10 x 0,75 ml
Verpackung:
Ampulle
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10348840
Marke: Thermo Scientific Acros 320650075
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.95 atom % D
Dichte 0.8440g/mL
Deuterium (D) Min. 99,90%
Flammpunkt 2°C
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Viskosität 0.39 mPa.s (20°C)
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge 10 x 0,75 ml
CAS 2206-26-0
Schmelzpunkt -46.0°C
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C
Summenformel C2H3N
Strukturformel CD3CN
MDL-Nummer MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formelmasse 44.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number320650075
ChargennummerA0399103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320650075
ChargennummerA0401112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320650075
ChargennummerA0401974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320650075
ChargennummerA0399547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320650075
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >