Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99,8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16295880
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99,8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16295880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16295880
Marke: Thermo Scientific Acros 464160250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-26-0
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
MDL-Nummer MFCD00001881
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
IUPAC-Name (²H₃)acetonitril
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Dichte 0,8440 g/mL
Flammpunkt 2 °C
Brechungsindex 1,3430 bis 1,3450
Relative Dichte 0,844
Viskosität 0,39 mPa.s (20 °C)
Menge 25 mL
Schmelzpunkt -46,0 °C
Siedepunkt 79,0°bis 81,0 °C
Summenformel C2H3N
Strukturformel CD3CN
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 44.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number464160250,464160100
ChargennummerA0464814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number464160250,464160100
ChargennummerA0463955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number464160250,464160100
ChargennummerA0464538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number464160250,464160100
ChargennummerA0462717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number464160250,464160100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Name des Produkts
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99,8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >